Merck
H37601
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxy-5′-methylacetophenone
98%
About This Item
Lineáris képlet:
HOC6H3(CH3)COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.17
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Teszt
98%
mp
45-48 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(O)c(c1)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-3-4-9(11)8(5-6)7(2)10/h3-5,11H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNPDFBFVMJNGKZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)