Fontos dokumentumok
8.04310
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxyacetophenone
for synthesis
Szinonimák:
2′-Hydroxyacetophenone, 2-Acetylphenol
About This Item
Lineáris képlet:
2-(OH)C6H4COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
204-288-0
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.27 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (GC)
Forma
liquid
hatékonyság
2127 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
robbanási határérték
0.98-11.8 % (v/v)
bp
212-214 °C/1013 hPa
mp
4-6 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 106 °C
oldhatóság
0.2 g/L
sűrűség
1.13 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Oc1c(cccc1)C(=O)C
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5,10H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JECYUBVRTQDVAT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2′-Hydroxyacetophenone for synthesis. CAS 118-93-4, chemical formula 2-(OH)C₆H₄COCH₃.
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.130 - 1.133
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
222.8 °F
Lobbanási pont (C)
106 °C