Fontos dokumentumok
GF54256507
Iron/nickel
powder, Fe 58%/Ni 42%, max. particle size 150 micron, weight 100 g, condition alloy pre-cursor
Szinonimák:
FE136010
About This Item
UNSPSC kód:
11171604
NACRES:
NA.23
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 542-565-07
súly
100 g
maximum részecskeméret
150 μm
Related Categories
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract,Skin
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)