Fontos dokumentumok
1.12277
Sigma-Aldrich
Nickel
powder 99+
Szinonimák:
Nickel
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Ni
CAS-szám:
Molekulatömeg:
58.69
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141729
EC index szám:
231-111-4
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
hatékonyság
>9000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
1453 °C
sűrűség
8.90 g/cm3 at 25 °C
térfogatsúly
1600‑2600 kg/m3
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Nanoscale nickel oxide/nickel heterostructures for active hydrogen evolution electrocatalysis: This paper reports on nickel oxide/nickel heterostructures formed on carbon nanotubes for improved electrocatalysis (M Gong, W Zhou, MC Tsai, J Zhou, M Guan, 2014).
Analízis megjegyzés
Identity (elemental analysis): conforms
Assay (complexometric): ≥ 99.5 %
Particle Size (d50): about 10 µm
Piktogramok
Exclamation markHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)