Fontos dokumentumok
GF07092682
Nickel/Iron
powder, Ni 81%/Fe 19%, max. particle size 45 micron, weight 200 g, condition atomized
Szinonimák:
NJ016020
About This Item
UNSPSC kód:
11101712
NACRES:
NA.23
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 070-926-82
súly
200 g
maximum részecskeméret
45 μm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract,Skin
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)