Fontos dokumentumok
460877
Neodymium
powder, −40 mesh, ≥99% trace rare earth metals basis
Teszt
≥99% trace rare earth metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: neodymium
ellenállás
64.0 μΩ-cm, 20°C
részecskeméret
−40 mesh
bp
3074 °C (lit.)
mp
1021 °C (lit.)
sűrűség
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Nd]
InChI
1S/Nd
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?