Fontos dokumentumok
266981
Nickel
powder, <50 μm, 99.7% trace metals basis
Szinonimák:
Nickel microparticles, Nickel micropowder
Teszt
99.7% trace metals basis
Forma
powder
ellenállás
6.97 μΩ-cm, 20°C
részecskeméret
<50 μm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
sűrűség
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Tesztelési mód
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.