Fontos dokumentumok
268259
Nickel
foil, thickness 0.125 mm, ≥99.9%
Szinonimák:
Ni
Teszt
≥99.9%
Forma
foil
reakcióalkalmasság
core: nickel
reagent type: catalyst
ellenállás
6.97 μΩ-cm, 20°C
vastagság
0.125 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
sűrűség
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- High-quality graphene films can be synthesized on nickel foil by rapid thermal chemical vapor deposition.
- Nickel foil can be used as a substrate to grow piezoelectric thin films of Pb(Zr,Ti)O3 (PZT).
- Nickel oxide nanowires can be synthesized by calcining nickel foil after soaking in lithium hydroxide solution.
- Manganese dioxide can be electrodeposited on a nickel foil for fabricating thin film ultracapacitors.
Mennyiség
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?