Fontos dokumentumok
G11004
Guaiazulene
99%
Szinonimák:
1,4-Dimethyl-7-isopropylazulene
Teszt
99%
bp
153 °C/7 mmHg (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
sűrűség
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1ccc(C)c2ccc(C)c2c1
InChI
1S/C15H18/c1-10(2)13-7-5-11(3)14-8-6-12(4)15(14)9-13/h5-10H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FWKQNCXZGNBPFD-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Azulene-based dye molecules such as 3-(7-isopropyl-1,4-dimethylazulen-3-yl)-2-cyanoacrylic acid and 5-(7-isopropyl-1,4-dimethylazulen-3-yl)-2-cyanopenta-2,4-dienoic acid.
- Stilbazulenyl nitrone, a second-generation azulenyl nitrone which can be used as a chain-breaking antioxidant.
- Bis-azulenyl based near-infrared fluorescence quencher.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?