Fontos dokumentumok
A97203
Azulene
99%
Szinonimák:
Bicyclo[5.3.0]decapentaene
Teszt
99%
form
crystals
bp
242 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2cccc2cc1
InChI
1S/C10H8/c1-2-5-9-7-4-8-10(9)6-3-1/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CUFNKYGDVFVPHO-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)