Merck
G8503
Sigma-Aldrich
18α-Glycyrrhetinic acid
≥95%
Szinonimák:
18α-Glycyrrhetic acid, 18-Isoglycyrrhetinic acid, 3β-Hydroxy-11-oxo-18α,20β-olean-12-en-29-oic acid
Méret kiválasztása
250 MG
33 000,00 Ft
1 G
110 000,00 Ft
33 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
250 MG
33 000,00 Ft
1 G
110 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C30H46O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
470.68
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
33 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥95%
SMILES string
[H][C@]12C[C@](C)(CC[C@]1(C)CC[C@]3(C)C2=CC(=O)C4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C)C(O)=O
InChI
1S/C30H46O4/c1-25(2)21-8-11-30(7)23(28(21,5)10-9-22(25)32)20(31)16-18-19-17-27(4,24(33)34)13-12-26(19,3)14-15-29(18,30)6/h16,19,21-23,32H,8-15,17H2,1-7H3,(H,33,34)/t19-,21+,22+,23-,26-,27+,28+,29-,30-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MPDGHEJMBKOTSU-PMTKVOBESA-N
Általános leírás
18α-Glycyrrhetinic acid (18α-GA) is a bioactive triterpenoid found in licorice.[1] It shows selective inhibition of 11-HSD1 (11-hydroxysteroid dehydrogenase 1).[2] It also shows anti-proliferative and apoptotic effect on hepatic stellate cells (HSCs).[3]
Alkalmazás
18α-Glycyrrhetinic acid may be used to synthesize:[4]
  • 3-keto-18α-glycyrrhetinic acid
  • methyl esters of 18α-glycyrrhetinic acid
  • methyl esters of 3-keto-18α-glycyrrhetinic acid
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mohammad Shahidullah et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 302(12), C1751-C1761 (2012-04-12)
In several tissues, transient receptor potential vanilloid 4 (TRPV4) channels are involved in the response to hyposmotic challenge. Here we report TRPV4 protein in porcine lens epithelium and show that TRPV4 activation is an important step in the response of
A simple method for preparation of 18a-glycyrrhetinic acid and its derivatives.
Ignatov DV, et al.
Russian Journal of Bioorganic Chemistry, 29(4), 390-394 (2003)
Simultaneous quantification of flavonoids and triterpenoids in licorice using HPLC.
Wang YC and Yang YS.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 850(1), 392-399 (2007)
Manuela Buonanno et al.
PloS one, 6(6), e21540-e21540 (2011-07-09)
An increased risk of carcinogenesis caused by exposure to space radiation during prolonged space travel is a limiting factor for human space exploration. Typically, astronauts are exposed to low fluences of ionizing particles that target only a few cells in
18a-glycyrrhetinic acid extracted from Glycyrrhiza radix inhibits proliferation and promotes apoptosis of the hepatic stellate cell line.
Zong L, et al.
Journal of Digestive Diseases, 14(6), 328-336 (2013)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the solubility of Product G8503, 18α-Glycyrrhetinic acid?
    1 answer
    1. It is soluble in chloroform:ethanol (2:3) at a concentration of 20 mg/mL.  It is expected to be soluble in dimethyl sulfoxide (DMSO) as well.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. What is the stability of Product G8503, 18α-Glycyrrhetinic acid, once in solution?
    1 answer
    1. Unfortunately, we don't have any solution stability data available for this product.
      Helpful?