Merck
PHL89697
Guaiazulene
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
1,4-Dimethyl-7-isopropylazulene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H18
CAS-szám:
Molekulatömeg:
198.30
Beilstein:
1365001
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (GC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
bp
153 °C/7 mmHg (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
sűrűség
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
SMILES string
CC(C)c1ccc(C)c2ccc(C)c2c1
InChI
1S/C15H18/c1-10(2)13-7-5-11(3)14-8-6-12(4)15(14)9-13/h5-10H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FWKQNCXZGNBPFD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)