Fontos dokumentumok
G10105
18β-Glycyrrhetinic acid
97%
Szinonimák:
3β-Hydroxy-11-oxo-18β,20β-olean-12-en-29-oic acid, Enoxolone, Glycyrrhetin, Subglycyrrhelinic acid, Uralenic acid
Teszt
97%
optikai aktivitás
[α]22/D +170.0°, c = 1 in chloroform
mp
292-295 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]3(C)[C@@H]2C(=O)C=C4[C@@H]5C[C@](C)(CC[C@]5(C)CC[C@@]34C)C(O)=O
InChI
1S/C30H46O4/c1-25(2)21-8-11-30(7)23(28(21,5)10-9-22(25)32)20(31)16-18-19-17-27(4,24(33)34)13-12-26(19,3)14-15-29(18,30)6/h16,19,21-23,32H,8-15,17H2,1-7H3,(H,33,34)/t19-,21-,22-,23+,26+,27-,28-,29+,30+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MPDGHEJMBKOTSU-YKLVYJNSSA-N
Géninformáció
human ... HSD11B1(3290) , HSD11B2(3291)
rat ... Hsd11b1(25116) , Hsd11b2(25117)
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?