Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.513 (lit.)
bp
104-105 °C/22 mmHg (lit.)
sűrűség
1.164 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
hydroxyl
SMILES string
OCc1cccc(F)c1
InChI
1S/C7H7FO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4,9H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QDHRSLFSDGCJFX-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
194.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
90 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)