Fontos dokumentumok
359327
N-Hexylmethylamine
96%
Szinonimák:
N-Methylhexylamine
Teszt
96%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.416 (lit.)
bp
140-142 °C (lit.)
sűrűség
0.76 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCCCCCNC
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7-8-2/h8H,3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XJINZNWPEQMMBV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
87.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
31 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?