Fontos dokumentumok
D201146
Dioctylamine
97%
Szinonimák:
Di-n-Octylamine, N,N-Dioctylamine, N-Octyl-1-octanamine, N-n-Octyl-n-octylamine
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
8.3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.01 mmHg ( 20 °C)
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.4432 (lit.)
bp
297-298 °C (lit.)
mp
13-16 °C (lit.)
sűrűség
0.799 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCNCCCCCCCC
InChI
1S/C16H35N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h17H,3-16H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LAWOZCWGWDVVSG-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Ionic liquids based on the tetra-alkyl-dimethylguanidinium cation
- N-(2,5-di-tert-butylphenyl)perylene-3,4-dicarboximide based perylene photosensitizers.
It can be also employed as a surfactant in the shape-controlled synthesis of some nanoparticles.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?