Fontos dokumentumok
E18859
Ethyl cyanoformate
99%
Szinonimák:
2-Ethoxy-2-oxoacetonitrile, Cyanocarbonyloxyethane, Cyanoformic acid ethyl ester, Ethoxycarbonyl cyanide, Ethyl carbonocyanidate
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.381 (lit.)
bp
115-116 °C (lit.)
sűrűség
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)C#N
InChI
1S/C4H5NO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MSMGXWFHBSCQFB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Activated olefins in the presence of a titanium catalyst.
- Carbonyl compounds catalyzed by 4-dimethylaminopyridine (DMAP) to yield corresponding cyanohydrin carbonates under metal-free and solvent-free conditions.
- Aldehydes and 2,2,2-trifluoroacetophenone catalyzed by N-heterocyclic carbene (NHC) to yield corresponding cyanohydrins ethyl carbonates.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
75.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
24 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?