Merck
D95204
Sigma-Aldrich
Diethyl ethylmalonate
99%
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5CH(COOC2H5)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
188.22
Beilstein:
607635
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.416 (lit.)
bp
75-77 °C/5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)C(CC)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O4/c1-4-7(8(10)12-5-2)9(11)13-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VQAZCUCWHIIFGE-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
192.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
89 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)