Fontos dokumentumok
126136
Diethyl methylmalonate
99%
Szinonimák:
Methylmalonic acid diethyl ester
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.413 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
78-80 °C/10 mmHg
sűrűség
1.022 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)C(C)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O4/c1-4-11-7(9)6(3)8(10)12-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UPQZOUHVTJNGFK-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
179.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?