Merck
156817
Sigma-Aldrich
Diethyl diethylmalonate
98%
Szinonimák:
Diethyl 3,3-pentanedicarboxylate
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)2C(CO2C2H5)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
216.27
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.423 (lit.)
bp
228-230 °C (lit.)
sűrűség
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCOC(=O)C(CC)(CC)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H20O4/c1-5-11(6-2,9(12)14-7-3)10(13)15-8-4/h5-8H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZKBBUZRGPULIRN-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
201.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
94.00 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)