Fontos dokumentumok
8.00906
Sigma-Aldrich
Diethyl ethylmalonate
for synthesis
Szinonimák:
Diethyl ethylmalonate, Ethylmalonic acid diethyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5CH(COOC2H5)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
188.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
205-093-3
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
liquid
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
204-206 °C/1013 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point 88 °C
sűrűség
1.00 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C9H16O4/c1-4-7(8(10)12-5-2)9(11)13-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VQAZCUCWHIIFGE-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.003 - 1.005
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
192.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
89 °C - closed cup