Merck
D94801
Sigma-Aldrich
Diethyl ethylidenemalonate
99%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH=C(CO2C2H5)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
186.21
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.442 (lit.)
bp
115-118 °C/17 mmHg (lit.)
sűrűség
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)\C(=C/C)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O4/c1-4-7(8(10)12-5-2)9(11)13-6-3/h4H,5-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LBBAWVLUOZVYCC-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)