Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
8.02898
Sigma-Aldrich
Diethyl carbonate
greener alternative
for synthesis
Szinonimák:
Diethyl carbonate, Carbonic acid diethyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
CO(OC2H5)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
203-311-1
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥99.0% (GC)
gőznyomás
11 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
445 °C
hatékonyság
>4900 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
1.4-11.0 % (v/v)
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
6.3 (1 g/L in H2O)
bp
126 °C/1013 hPa
mp
-43 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 33 °C
oldhatóság
insoluble 18.8 mg/L
sűrűség
0.97 g/cm3 at 20 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
O(CC)C(=O)OCC
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is used as a greener reagent. Click here for more information.
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.974 - 0.975
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
77.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
25 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.