Merck
D206539
Sigma-Aldrich
Diphenyl carbonate
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
Bisphenyl carbonate
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5O)2CO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
214.22
Beilstein:
1074863
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
99%
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Forma
crystals
bp
301-302 °C (lit.)
mp
79-82 °C (lit.)
SMILES string
O=C(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROORDVPLFPIABK-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
334.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
168 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)