Fontos dokumentumok
733725
3,3′-Dibromo-2,2′-bithiophene
97%
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
97%
form
powder
mp
97-101 °C
SMILES string
Brc1ccsc1-c2sccc2Br
InChI
1S/C8H4Br2S2/c9-5-1-3-11-7(5)8-6(10)2-4-12-8/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KBRZCEVRNLKHAZ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.