Merck
918369
Sigma-Aldrich
4-Aminobenzaldehyde
greener alternative
Szinonimák:
4-Formylaniline, p-Aminobenzaldehyde, p-Formylaniline
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H7NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
121.14
Beilstein:
1362885
MDL-szám:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Forma
solid
Minőségi szint
környezetbarátabb alternatív termék pontszám
old score: 30
new score: 21
Find out more about DOZN™ Scoring
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Atom Economy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
funkcionális csoport
aldehyde
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C7H7NO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VATYWCRQDJIRAI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to the category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles "Atom Economy", “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstocks”. Click here to view its DOZN scorecard.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)