Fontos dokumentumok
D70600
3,5-Dichlorophenol
97%
Szinonimák:
3,5-Dichlorophenol
Teszt
97%
form
crystals
bp
233 °C (lit.)
mp
65-68 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VPOMSPZBQMDLTM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)