Merck
45314
Supelco
Thiofanox
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H18N2O2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
218.32
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CNC(ON=C(C(C)(C)C)CSC)=O
InChI
1S/C9H18N2O2S/c1-9(2,3)7(6-14-5)11-8(12)13-10-4/h10H,6H2,1-5H3/b11-7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AGBTZYDUBVIKEZ-YRNVUSSQSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 100 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Metabolism of carbamate insecticide thiofanox in rats.
B H Chin et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 28(6), 1085-1090 (1980-11-01)
Anticholinesterase effects of carbamate insecticide thiofanox and its metabolites in rats.
B H Chin et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 28(6), 1327-1330 (1980-11-01)