Fontos dokumentumok
D70406
3,4-Dichlorophenol
99%
Szinonimák:
3,4-DCP
Teszt
99%
form
crystals
bp
~253 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WDNBURPWRNALGP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?