Merck
D43905
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromothiophene
97%
Méret kiválasztása
5 G
33 300,00 Ft
33 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
33 300,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H2Br2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
241.93
Beilstein:
107512
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
33 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.632 (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
sűrűség
2.137 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Brc1ccsc1Br
InChI
1S/C4H2Br2S/c5-3-1-2-7-4(3)6/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATRJNSFQBYKFSM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
123.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
51 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Julian Ilgen et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 286, 18-29 (2017-11-25)
Motivated by the persisting need for enhanced resolution in solution state NMR spectra, pure shift techniques such as Zangger-Sterk decoupling have recently attracted widespread interest. These techniques for homonuclear decoupling offer enhanced resolution in one- and multidimensional proton detected experiments