Fontos dokumentumok
241636
2,2′-Bithiophene
99%
Szinonimák:
2,2′-Bithienyl, 2,2′-Dithienyl
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99%
bp
260 °C (lit.)
mp
32-33 °C (lit.)
SMILES string
c1csc(c1)-c2cccs2
InChI
1S/C8H6S2/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OHZAHWOAMVVGEL-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.