Fontos dokumentumok
124168
2-Bromothiophene
98%
Szinonimák:
2-Thienyl bromide
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.586 (lit.)
bp
149-151 °C (lit.)
sűrűség
1.684 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Brc1cccs1
InChI
1S/C4H3BrS/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TUCRZHGAIRVWTI-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
125.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
52 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?