Merck
588032
Sigma-Aldrich
Dibenzothiophene-d8
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12D8S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
192.31
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
Forma
solid
bp
323-333 °C
mp
97-100 °C
tömegeltolódás
M+8
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(sc3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c23)c1[2H]
InChI
1S/C12H8S/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYYZUPMFVPLQIF-PGRXLJNUSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Badreddine Barhoumi et al.
Marine environmental research, 101, 184-195 (2014-08-12)
In this study, biological responses and contaminant levels in biological tissues were investigated in grass goby fish specimens (Zosterisessor ophiocephalus) collected from five stations in a moderately polluted ecosystem, namely the Bizerte lagoon on the north coast of Tunisia. The