Merck
31678
Supelco
Cloquintocet-mexyl
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H22ClNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
335.83
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCCCCC(C)OC(=O)COc1ccc(Cl)c2cccnc12
InChI
1S/C18H22ClNO3/c1-3-4-5-7-13(2)23-17(21)12-22-16-10-9-15(19)14-8-6-11-20-18(14)16/h6,8-11,13H,3-5,7,12H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
COYBRKAVBMYYSF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Cloquintocet-mexyl is a colourless crystalline herbicide safener. It is categorized as Class III toxin.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Urinary bladder
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
384.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
196 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Kalyani Paranjape
The Pesticide Encyclopedia, 110-110 (2014)