Fontos dokumentumok
188174
(+)-4-Cholesten-3-one
98%
Szinonimák:
3-Keto-4-cholestene, 3-Oxo-4-cholestene, 4-Cholesten-3-one
Teszt
98%
form
solid
optikai aktivitás
[α]23/D +91.0°, c = 2 in chloroform
mp
79-81 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC3)(C)C(CC2)=CC3=O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h17-19,22-25H,6-16H2,1-5H3/t19-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NYOXRYYXRWJDKP-GYKMGIIDSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?