Fontos dokumentumok
D206008
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene
98%
Szinonimák:
β,β′-Bistyryl, DPB
Teszt
98%
form
crystals
bp
350 °C (lit.)
mp
150-152 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc(cc1)\C=C\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C16H14/c1-3-9-15(10-4-1)13-7-8-14-16-11-5-2-6-12-16/h1-14H/b13-7+,14-8+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JFLKFZNIIQFQBS-FNCQTZNRSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- 2,5-diphenylthiophene by oxidation reaction with potassium sulfide and DMSO.
- 2-[(3E)-4-Phenyl-2-(phenylmethyl)-3-buten-1-yl]furan via nickel catalyzed hydrobenzylation reaction with furfural in the presence of N2H4.
It can also be used as a ligand to prepare silver(I) coordination polymers by reacting with silver(I) salts.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?