Fontos dokumentumok
278688
9-Anthracenecarboxaldehyde
97%
Szinonimák:
9-Anthraldehyde
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
97%
Forma
solid
mp
103-105 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C15H10O/c16-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMNKUHIVVMFOFO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- new asymmetrical tridentate Schiff base ligands
- 2-(9-anthrylmethyl-ideneamino)-4-methyl-phenol, novel Schiff base via condensation with 2-amino-p-cresol
- functionalized ligand, 2-(anthracen-9-ylidene)-4,5-bis(diphenylphosphino)-4-cyclopentene-1,3-dione via Knoevenangel condensation with the diphosphine ligand 4,5-bis(diphenylphosphino)-4-cyclopentene-1,3-dione
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.