Fontos dokumentumok
188441
3,3′-Diamino-N-methyldipropylamine
96%
Szinonimák:
(7-Amino-4-methyl-4-azaheptyl)amine, 1,7-Diamino-4-aza(methyl)heptane, 1,7-Diamino-4-methyl-4-azaheptane
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
6 mmHg ( 110 °C)
Minőségi szint
Teszt
96%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.4725 (lit.)
bp
110-112 °C/6 mmHg (lit.)
sűrűség
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CN(CCCN)CCCN
InChI
1S/C7H19N3/c1-10(6-2-4-8)7-3-5-9/h2-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMBPCQSCMCEPMU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- new bischromone derivatives, potential anticancer drugs
- polyamine derivatives containing dimeric quinolone, cinnoline and phthalimide moieties
- 3-(2,4-dinitroanilino)-3′-amino-N-methyldipropylamine
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
217.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
103 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?