Merck
127027
Sigma-Aldrich
N-Methyl-1,3-diaminopropane
98%
Szinonimák:
3-(Methylamino)propylamine, N-Methyl-1,3-propanediamine
Méret kiválasztása
25 G
9 310,00 Ft
100 G
20 400,00 Ft
500 G
63 800,00 Ft
9 310,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 G
9 310,00 Ft
100 G
20 400,00 Ft
500 G
63 800,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
CH3NH(CH2)3NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.15
Beilstein:
878143
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
9 310,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.447 (lit.)
bp
139-141 °C (lit.)
sűrűség
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CNCCCN
InChI
1S/C4H12N2/c1-6-4-2-3-5/h6H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QHJABUZHRJTCAR-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Alkalmazás
N-Methyl-1,3-diaminopropane (MeDAP) has been used as a structure directing molecule in the synthesis of two crystalline aluminophosphates[1]. It has also been used in the synthesis of an intermediate of alfuzosin and lapyrium chloride with lipases as catalysts[2].
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
107.6 °F - DIN 51755 Part 1
Lobbanási pont (C)
42 °C - DIN 51755 Part 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis and characterization of two aluminophosphates templated byN-methyl-1, 3-diaminopropane.
Tuel A, et al.
Journal of Solid State Chemistry, 178(3), 782-791 (2005)
Leslie S Hamachi et al.
Chemical science, 10(26), 6539-6552 (2019-08-02)
We report a method to control the composition and microstructure of CdSe1-x S x
Alicia Baldessari
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 861, 445-456 (2012-03-20)
The application of lipases as catalysts in the synthesis of an intermediate of alfuzosin and lapyrium chloride is described. In the first case, the one-pot procedure to obtain the intermediate involves the treatment of tetrahydrofuroic acid with ethanol in the
Bum-Ho Bin et al.
PloS one, 10(6), e0129273-e0129273 (2015-06-10)
The SLC45A2 gene encodes a Membrane-Associated Transporter Protein (MATP). Mutations of this gene cause oculocutaneous albinism type 4 (OCA4). However, the molecular mechanism of its action in melanogenesis has not been elucidated. Here, we discuss the role of MATP in