Merck
325333
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt hydrate
95%
About This Item
Lineáris képlet:
ClCH2CH(OH)CH2SO3Na · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
196.59 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
mp
256 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
chloro
sulfonic acid
SMILES string
O.[Na+].OC(CCl)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C3H7ClO4S.Na.H2O/c4-1-3(5)2-9(6,7)8;;/h3,5H,1-2H2,(H,6,7,8);;1H2/q;+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZPFGAXXLEFTBEU-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
3-Chloro-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt hydrate is a novel anionic agent.
Alkalmazás
3-Chloro-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt hydrate was used:
  • to prepare negatively charged probe particles to investigate effect of nanoporosity of cellulosic fibers on their streaming potential and their interactions with cationic polyelectrolytes
  • to prepare surface-derivatized microcrystalline cellulose (MCC) particles having either a strong positive or a strong negative zeta potential
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Charge and the dry-strength performance of polyampholytes: Part 2. Colloidal effects.
Hubbe MA, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 301(1), 23-32 (2007)
Consequences of the nanoporosity of cellulosic fibers on their streaming potential and their interactions with cationic polyelectrolytes.
Hubbe MA, et al.
Cellulose, 14(6), 655-671 (2007)