Merck
D142409
Sigma-Aldrich
2-Chloro-N,N-dimethylpropylamine hydrochloride
98%
Szinonimák:
β-(Dimethylamino)isopropyl chloride hydrochloride, 2-(Dimethylamino)isopropyl chloride hydrochloride, 2-Chloro-1-(dimethylamino)propane hydrochloride, N-(2-Chloropropyl)dimethylamine hydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CHClCH2N(CH3)2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.07
Beilstein:
3670215
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder
gyógyszerellenőrzés
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
187-190 °C (lit.)
SMILES string
Cl.CC(Cl)CN(C)C
InChI
1S/C5H12ClN.ClH/c1-5(6)4-7(2)3;/h5H,4H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OCWGRWAYARCRTQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)