Merck
C42807
Sigma-Aldrich
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
98%
Szinonimák:
2-Pyrrolidinoethyl chloride hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12ClN · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.08
Beilstein:
3677061
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
crystals
mp
167-170 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].ClCCN1CCCC1
InChI
1S/C6H12ClN.ClH/c7-3-6-8-4-1-2-5-8;/h1-6H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FSNGFFWICFYWQC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)