Merck
D145203
Sigma-Aldrich
3-Dimethylamino-1-propyl chloride hydrochloride
96%
Szinonimák:
3-Chloro-N,N-dimethylpropylamine hydrochloride, N,N-Dimethyl(3-chloropropyl)amine hydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2N(CH2)3Cl · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.07
Beilstein:
3670046
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
crystals
mp
140-143 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].CN(C)CCCCl
InChI
1S/C5H12ClN.ClH/c1-7(2)5-3-4-6;/h3-5H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LJQNMDZRCXJETK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
M A Carfagna et al.
Molecular pharmacology, 44(1), 129-141 (1993-07-01)
Perturbations of rat brain synaptic plasma membrane (SPM) bilayer structure and Na+/K(+)-ATPase activity were correlated for drugs that are structurally related and exhibit similar toxicological side effects but belong to different pharmacological classes. Na+/K(+)-ATPase IC50 values decrease linearly with increasing