Fontos dokumentumok
275603
2,6-Dihydroxynaphthalene
98%
Szinonimák:
2,6-Naphthalenediol
Teszt
98%
Forma
solid
mp
223-225 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc2cc(O)ccc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-3-1-7-5-10(12)4-2-8(7)6-9/h1-6,11-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MNZMMCVIXORAQL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)