Fontos dokumentumok
72301
9-(2-Carboxy-2-cyanovinyl)julolidine
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
9-([E]-2-Carboxy-2-cyanovinyl)julolidine, CCVJ
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
form
solid
oldhatóság
DMSO: soluble
chloroform: soluble
fluoreszcencia
λex 433 nm; λem 500 nm in 50 mM Tris pH 8.0; 40% glycerol
alkalmasság
suitable for fluorescence
SMILES string
OC(=O)\C(=C\c1cc2CCCN3CCCc(c1)c23)C#N
InChI
1S/C16H16N2O2/c17-10-14(16(19)20)9-11-7-12-3-1-5-18-6-2-4-13(8-11)15(12)18/h7-9H,1-6H2,(H,19,20)/b14-9+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JXENNHTVELFRHV-NTEUORMPSA-N
Alkalmazás
Kiszerelés
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3