Fontos dokumentumok
108723
Phenyl acetate
99%
Szinonimák:
Acetic acid phenyl ester
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.501 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
sűrűség
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
phenoxy
SMILES string
CC(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPBVNPXQWQGGJP-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PON1(5444)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
170.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
77 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Quantum dots (QDs): Semiconductor nanoparticles with diverse applications including displays, lighting, and biomedical imaging.