Merck
CF0001
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3,3-dimethylbenziodoxole
About This Item
Lineáris képlet:
C9H10ClIO
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
SMILES string
[I]1(OC(c2c1cccc2)(C)C)Cl
InChI
1S/C9H10ClIO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)11(10)12-9/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEBYOYIIQNKPGQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1-Chloro-3,3-dimethylbenziodoxole is a crystalline, air-stable, yellow chloroiodane compound which finds use as a starting material for production of other hypervalent iodine compounds. It can also be used as a mild chlorinating reagent. The compound shows good solubility in polar organic solvents, typically dichloromethane or ethyl acetate.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Jogi információk
Product of CF Plus Chemicals.
Piktogramok
Flame over circleExclamation mark
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.