Fontos dokumentumok
52063
Cadaverine
analytical standard
Szinonimák:
1,5-Diaminopentane, 1,5-Pentanediamine, Pentamethylenediamine
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥96.5% (GC)
96.5-103.5% (T)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤1.5% water
törésmutató
n20/D 1.457-1.459
n20/D 1.458 (lit.)
bp
178-180 °C (lit.)
mp
14-16 °C (lit.)
sűrűség
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
NCCCCCN
InChI
1S/C5H14N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHRGRCVQAFMJIZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Food samples using an electrochemical disposable screen-printed device consisting of two working electrodes in array mode and reversed-phase high-pressure liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FLD).
- Biological matrices using reversed-phase liquid chromatography separation coupled to electrospray ionization-ion trap tandem mass spectrometry (HPLC-ESI-ITMS/MS).
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
143.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
62 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?