Fontos dokumentumok
5677
Sigma-Aldrich
Spermine, Tetrahydrochloride
Szinonimák:
Spermine, Tetrahydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H26N4 · 4HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
348.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Teszt
≥99% (titration)
Minőségi szint
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
water: 20 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[N+H2](CCC[N+H3])CCCC[N+H2]CCC[N+H3]
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Polyamine that plays an important role in the regulation of cellular proliferation and differentiation. Acts as an inhibitor of phopholipase C-α and an activator of phopholipase C-δ. Has both stimulatory and inhibitory effects on NMDA receptors depending on the subunit composition of the receptor. Inhibits neuronal NOS. Inhibits DNA fragmentation and morphological apoptosis.
Polyamine that plays an important role in the regulation of cellular proliferation and differentiation. Has both stimulatory and inhibitory effects on NMDA receptors depending on the subunit composition of the receptor. Acts as an inhibitor of phospholipase Cα and an activator of phospholipase Cδ. Inhibits DNA fragmentation and morphological apoptosis. Inhibits neuronal NOS.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
phospholipase C α
Secondary Target
nNOS
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot, purge with inert gas, and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C under inert gas.
Egyéb megjegyzések
Igarashi, K. and Williams, K. 1995. J. Pharmacol. Exp. Ther. 272, 1101.
Escargueil-Blanc, I., et al. 1994. FASEB J.8, 1075.
Hu, J., et al. 1994. Neurosci. Lett. 175, 41.
Tompkins, T.A. and Moscarello, M.A. 1994. Biochim. Biophys. Acta1206, 1208.
Trubiani, O., et al. 1994. Biochem. Mol. Biol. Int.32, 1085.
Svensson, F., et al. 1993. Mol. Cell. Biochem.124, 141.
Ask, A., et al. 1992. Cancer Lett.66, 29.
Chida, N., et al. 1992. Brain Res.593, 57.
Khan, A.U., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 11428.
Messena, L., et al. 1992. J. Leukoc. Biol. 52, 585.
Pawelczyk, T., et al. 1992. Arch. Biochem. Biophys.297, 328.
Shantz, L.M., et al. 1992. Biochem. J.288, 511.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Stanislau Yatskevich et al.
Cell reports, 34(13), 108929-108929 (2021-04-01)
The anaphase-promoting complex/cyclosome (APC/C) is an E3 ubiquitin ligase that controls cell cycle transitions. Its regulation by the spindle assembly checkpoint (SAC) is coordinated with the attachment of sister chromatids to the mitotic spindle. APC/C SUMOylation on APC4 ensures timely