Fontos dokumentumok
BCR265
Dibenzo[a,e]fluoranthene
BCR®, certified reference material
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
gyártó/kereskedő neve
JRC
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
c1ccc-2c(c1)-c3cc4ccccc4c5cc6ccccc6c-2c35
InChI
1S/C24H14/c1-3-9-17-15(7-1)13-22-19-11-5-6-12-20(19)23-18-10-4-2-8-16(18)14-21(17)24(22)23/h1-14H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHOWUOKQHJHGMU-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
BCR265
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)